Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
42.90 CHF - 77.00 CHF
Spezifikation
Typ PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 50 mm Länge
Enthält 2/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15288783
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624371
0.025 mm 50 m
42.90 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15298783
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624372
0.025 mm 100 m
46.20 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15208793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624373
0.025 mm 150 m
49.45 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15218793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624374
0.025 mm 250 m
55.75 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15228793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624375
0.025 mm 500 m
77.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15238793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624376
0.05 mm 50 m
42.90 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15248793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624377
0.05 mm 100 m
46.20 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15258793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624378
0.05 mm 150 m
49.45 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15268793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624379
0.05 mm 250 m
55.75 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15278793
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
0624380
0.05 mm 500 m
77.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 50 mm Länge
2/Packung