missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche

Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624378

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15258793

  • 49.45 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation

Spezifikation

PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.05 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge
2/Packung
0.05 mm
150 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt