Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624371
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15288783
  • 42.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 50 mm Länge
2/Packung
0.025 mm
50 m