missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche

Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624375

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15228793

  • 77.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation

Spezifikation

PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 500 mm Länge
2/Packung
0.025 mm
500 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote