Learn More
Zirkoniumtitanoxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf <75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
121.00 CHF - 389.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-70-3
MDL-Nummer MFCD00210648
Synonym zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11378288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039490.14
25 g
121.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11388288
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039490.22
100 g
389.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Suitable for glass, optic and ceramic applications, advanced electronics and in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12036-70-3
MFCD00210648
zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
Spezifikation
Zirconium titanium oxide
Pulver
MFCD00210648
Insoluble in water.
99.5%
12036-70-3
(Metallbasis ohne Hf), Hf < 75 ppm
zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
203.11
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkoniumtitanoxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf <75 ppm, Thermo Scientific Chemicals