Learn More
Zirkoniumtitanoxid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf <75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Suitable for glass, optic and ceramic applications, advanced electronics and in light weight structural components in aerospace and electrochemical applications such as fuel cells in which they exhibit ionic conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium titanium oxide |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf), Hf < 75 ppm |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 203.11 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Geruch | Geruchsneutral |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N24I015 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 039490.14,039489.14 |
L27F28 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039490.22,039493.04,039490.14 |
D14R016 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039490.22,039493.04,039490.14 |
I21Y019 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039490.22,039493.04,039490.14 |
E27U040 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039490.22,039493.04,039490.14 |