Learn More
Zirkoniumrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, 99.95 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .2.62 g/Kugel
86.95 CHF - 317.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Summenformel | Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 91.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
InChI-Schlüssel | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
IUPAC-Name | Zirkonium |
SMILES | [Zr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11349158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042556.QJ |
5 Slugs |
86.95 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11359158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042556.QK |
25 Slugs |
317.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
Zirkonium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Spezifikation
Zirconium | |
7440-67-7 | |
99.95% (Metals basis excluding Hf) | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
Zirkonium | |
23995 | |
Geruchsneutral |
Grau bis silberfarben | |
Gray to silver slug | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Slug, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser X 12.7 mm (0.50 Zoll) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen