Learn More
Zirkoniumrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, 99.95 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359158
Click to view available options
Menge:
25 Slugs
5 Slugs
Form: Ca. .2.62 g/Kugel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Aussehen Gray to silver slug
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Menge 25 Slugs
Geruch Geruchsneutral
Form Slug, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser X 12.7 mm (0.50 Zoll)