Learn More
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339068
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339068
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11339068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042510.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf nominal3 %
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.33g/slug
Form ≈0,33 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG06K22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042510.09,042510.18,042511.18
ChargennummerU21F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042510.09,042510.18,042511.18
ChargennummerB20S004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042510.09,042510.18,042511.18
ChargennummerB17U024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042510.09,042510.18,042511.18
ChargennummerK18M26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number042510.09,042510.18,042511.18
Name des Produkts
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals >