Learn More
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349068
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349068
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11349068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042511.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf nominal3 %
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.16g/slug
Form ≈0,16 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM21L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number042511.09,042511.18
ChargennummerM02K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number042511.09,042511.18
ChargennummerQ28J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number042511.18
ChargennummerQ28J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number042511.18
ChargennummerY08H023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042511.09,042529.03,042511.18
Name des Produkts
Zirkoniumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals >