Learn More
Zirkoniumsilizid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals
130.00 CHF - 361.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-90-6
Summenformel H4Si2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 151.43
MDL-Nummer MFCD00151547
InChI-Schlüssel ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Zirkonium
SMILES [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11373408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036322.14
25 g
130.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11363408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036322.22
100 g
361.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. zirconium silicate is as beads for milling and grinding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-911-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkoniumsilizid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals