Learn More
Zirkoniumsilizid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373408
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumsilizid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373408
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11373408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036322.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. zirconium silicate is as beads for milling and grinding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-90-6
Summenformel H4Si2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 151.43
MDL-Nummer MFCD00151547
InChI-Schlüssel ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Zirkonium
SMILES [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium silicide
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Formelmasse 147.39
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.88 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ12I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number036322.14,036322.22,036350.14
ChargennummerX17I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number036322.14,036322.22,036350.14
ChargennummerP18I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036322.14,036322.22,036350.14
ChargennummerJ06W021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036322.14,036322.22,036350.14
ChargennummerX13A032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036322.14,036322.22,036350.14
Name des Produkts
Zirkoniumsilizid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals >