Learn More
Zirkon(IV)-oxid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
105.00 CHF - 221.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Summenformel | O2Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 123.22 |
MDL-Nummer | MFCD00011310 MFCD01868884 |
InChI-Schlüssel | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
IUPAC-Name | Dioxozirkonium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10695262
|
Thermo Scientific Acros
190522500 |
250 g | Glasflasche |
105.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10521451
|
Thermo Scientific Acros
190520010 |
1 kg | Glasflasche |
221.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
Dioxozirkonium |
Spezifikation
4300.0°C | |
2700.0°C | |
1314-23-4 | |
Pulver | |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxozirkonium | |
62395 | |
98.5% | |
5.6000g/mL |
Zirconium(IV) oxide | |
98.5% | |
Weiß | |
98% min. (ZrO2+ HfO2) | |
ZrO2 | |
15, 10380 | |
Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
123.22 | |
5.6 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH8800000
missing translation for 'tsca' : TSCA