Learn More
Zirkon(IV)-oxid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10695262
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkon(IV)-oxid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10695262
Marke: Thermo Scientific Acros 190522500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs fillerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt 4300.0°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2700.0°C
Namenshinweis 98.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Strukturformel ZrO2
Merck Index 15, 10380
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 98.5%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.6
Dichte 5.6000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number190522500,190520010
ChargennummerA0453337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number190522500,190520010
ChargennummerA0452035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number190522500,190520010
ChargennummerA0450092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number190522500,190520010
ChargennummerA0449026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number190522500,190520010
Name des Produkts
Zirkon(IV)-oxid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >