Learn More
Zirkonium(IV)-bromid, 99 , Thermo Scientific Chemicals
121.00 CHF - 535.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13777-25-8 |
---|---|
Summenformel | Br4Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 410.84 |
MDL-Nummer | MFCD00049637 |
InChI-Schlüssel | LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basis |
PubChem CID | 83727 |
IUPAC-Name | zirconium(4+) tetrabromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11324949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086139.09 |
10 g |
121.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11334949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
086139.18 |
50 g |
535.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zirconium(IV) bromide is used as a starting material in the synthesis of zirconium hydride complexes as well as unique cluster compounds. It is also used as a biochemical for proteomics research and as a chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13777-25-8 | |
410.84 | |
LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J | |
83727 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4] |
Br4Zr | |
MFCD00049637 | |
zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basis | |
zirconium(4+) tetrabromide |
Spezifikation
Zirconium(IV) Bromide | |
13777-25-8 | |
99% | |
MFCD00049637 | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4] | |
410.84 | |
410.86 | |
4.201 |
450° (15 atm) | |
Pulver | |
Br4Zr | |
zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basis | |
LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J | |
zirconium(4+) tetrabromide | |
83727 | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-417-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen