Learn More
Zirkonium(IV)-bromid, 99 , Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324949
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkonium(IV)-bromid, 99 , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324949
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11324949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 086139.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zirconium(IV) bromide is used as a starting material in the synthesis of zirconium hydride complexes as well as unique cluster compounds. It is also used as a biochemical for proteomics research and as a chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13777-25-8
Summenformel Br4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 410.84
MDL-Nummer MFCD00049637
InChI-Schlüssel LSWWNKUULMMMIL-UHFFFAOYSA-J
Synonym zirconium tetrabromide, zrbr4, zirconium iv bromide, zirconium bromide zrbr4 , t-4, zirconium bromide zrbr4, zirconium bromide zrbr4 8ci 9ci, zirconium iv bromide, anhydrous trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83727
IUPAC-Name zirconium(4+) tetrabromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Zr+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) Bromide
Schmelzpunkt 450° (15 atm)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 410.86
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.201
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM28L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number086139.18,086139.09
ChargennummerS24K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number086139.18,086139.09
ChargennummerP07I077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number086139.18,086139.09
ChargennummerQ20G023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number086139.18,086139.09
ChargennummerP24H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number086139.18,086139.09
Name des Produkts
Zirkonium(IV)-bromid, 99 , Thermo Scientific Chemicals >