Learn More
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466615
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466615
125 x 2000 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15466615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044752.IB
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.20mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 125 x 2000 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈20.3g/100x125mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR26I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number044752.IB,044769.02,044752.GR,044769.09,044752.GI
ChargennummerC28Z032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044752.IB,044769.02,044752.GR,044769.09,044752.GI
ChargennummerA31Y019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044752.IB,044769.02,044752.GR,044769.09,044752.GI
ChargennummerJ03Z021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044752.IB,044769.02,044752.GR,044769.09,044752.GI
ChargennummerC30S007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number044752.IB,044769.02,044752.GR,044769.09,044752.GI
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >