Learn More
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400001
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400001
125 x 500 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11400001
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044752.GR
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.20mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 125 x 500 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈20.3g/100x125mm
Form Folie
Name des Produkts
Zirkoniumfolie, 0.20 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >