Learn More
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Dient als Vorstufe bei der Herstellung ferroelektrischer Pb(Zr0,50Ti0,50)O3-Dünnschichten, Silika und Aluminiumoxid-dotiertem nanokristallinem Cer/Zirkonium.Kommt auch zur Herstellung von Ceroxid/Zirkoniumoxid/Mischoxid-Katalysatorträgern zum Einsatz.
109.00 CHF - 1208.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14985-18-3
Summenformel N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
MDL-Nummer MFCD00149896
InChI-Schlüssel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.14
25 g
109.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11309298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.22
100 g
311.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11319298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043224.36
500 g
1208.94 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-529-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals