Learn More
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329298
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329298
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11329298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043224.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dient als Vorstufe bei der Herstellung ferroelektrischer Pb(Zr0,50Ti0,50)O3-Dünnschichten, Silika und Aluminiumoxid-dotiertem nanokristallinem Cer/Zirkonium.Kommt auch zur Herstellung von Ceroxid/Zirkoniumoxid/Mischoxid-Katalysatorträgern zum Einsatz.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14985-18-3
Summenformel N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
MDL-Nummer MFCD00149896
InChI-Schlüssel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium dinitrate oxide hydrate
Physikalische Form Crystalline
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
IUPAC-Name (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Formelmasse 231.23 (Anhydrous)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ04L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
ChargennummerQ11L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
ChargennummerM13L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
ChargennummerW17K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
ChargennummerU06K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number043224.22,043224.14,043224.36
Name des Produkts
Zirkoniumdinitratoxid-Hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >