Learn More
Zirkoniumcarbonat, basisch, Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
67.05 CHF - 211.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 57219-64-4 |
---|---|
Summenformel | CH2O7Zr2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 308.47 |
MDL-Nummer | MFCD00172265 |
InChI-Schlüssel | ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic |
PubChem CID | 22645944 |
IUPAC-Name | Wasserstoffkarbonat; Zirkonium(4+) |
SMILES | O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11349338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043245.36 |
500 g |
67.05 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11359338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043245.A3 |
2 kg |
211.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
57219-64-4 | |
308.47 | |
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J | |
22645944 | |
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O |
CH2O7Zr2 | |
MFCD00172265 | |
hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic | |
Wasserstoffkarbonat; Zirkonium(4+) |
Spezifikation
Zirconium carbonate | |
57219-64-4 | |
Pulver | |
MFCD00172265 | |
Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids. | |
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O | |
308.47 | |
290.45 (Anhydrous) |
Basic hydrate | |
Weiß | |
CH2O7Zr2 | |
hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic | |
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J | |
Wasserstoffkarbonat; Zirkonium(4+) | |
22645944 | |
2.2 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 260-633-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen