Learn More
Zirkoniumcarbonat, basisch, Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359338
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57219-64-4
Summenformel CH2O7Zr2
Molekulargewicht (g/mol) 308.47
MDL-Nummer MFCD00172265
InChI-Schlüssel ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Synonym hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic
PubChem CID 22645944
IUPAC-Name Wasserstoffkarbonat; Zirkonium(4+)
SMILES O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium carbonate
Namenshinweis Basic hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids.
Formelmasse 290.45 (Anhydrous)
Dichte 2.2 g/mL