Learn More
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals
150.00 CHF - 513.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12045-64-6 |
---|---|
Summenformel | B2Zr |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.844 |
MDL-Nummer | MFCD00064648 |
InChI-Schlüssel | VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Zirconium diboride |
PubChem CID | 9812765 |
IUPAC-Name | Bor;zirconium |
SMILES | [B].[B].[Zr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012140.18 |
50 g |
150.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012140.30 |
250 g |
513.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12045-64-6 | |
112.844 | |
VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N | |
9812765 | |
[B].[B].[Zr] |
B2Zr | |
MFCD00064648 | |
Zirconium diboride | |
Bor;zirconium |
Spezifikation
Zirconium boride | |
12045-64-6 | |
B2Zr | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
[B].[B].[Zr] | |
112.844 | |
112.84 | |
Kunststoffflasche |
3000°C | |
Pulver | |
MFCD00064648 | |
Zirconium diboride | |
VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N | |
Bor;zirconium | |
9812765 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-963-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen