Learn More
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356508
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356508
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11356508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012140.18
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12045-64-6
Summenformel B2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 112.844
MDL-Nummer MFCD00064648
InChI-Schlüssel VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zirconium diboride
PubChem CID 9812765
IUPAC-Name Bor;zirconium
SMILES [B].[B].[Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium boride
Schmelzpunkt 3000°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.84
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number012140.30,012140.18
ChargennummerZ24K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number012140.30,012140.18
ChargennummerY21I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number012140.30,012140.18
ChargennummerP18I058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012140.30,012140.18
ChargennummerH02G27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number012140.30,012140.18
Name des Produkts
Zirkoniumborid, 99.5 % (Metallbasis ausser Hf), Thermo Scientific Chemicals >