Learn More
Zinkdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386398
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386398
50 cm
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
2 x 500 cm
Artikelnummer. 11386398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012053.BW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.60g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR08K066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012053.CB,012053.BW
ChargennummerI13W047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012053.CB,012053.BW
ChargennummerC19S043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012053.CB,012053.BW
ChargennummerF13X036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012053.CB,012053.BW
ChargennummerW06F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012053.CB,012053.BW
Name des Produkts
Zinkdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >