Learn More
Zinkdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc wire |
Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 250 cm |
Reinheit (%) | 99.9985% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈5.60g/m |
Form | Draht |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R08K066 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 012053.CB,012053.BW |
I13W047 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012053.CB,012053.BW |
C19S043 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012053.CB,012053.BW |
F13X036 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012053.CB,012053.BW |
W06F004 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 012053.CB,012053.BW |