Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397728
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinksulfat-Heptahydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397728
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 11397728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033399.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel H14O11SZn
Molekulargewicht (g/mol) 287.54
MDL-Nummer MFCD00149894
InChI-Schlüssel RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62640
ChEBI CHEBI:32312
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate
Schmelzpunkt 100°C
Namenshinweis heptahydrate
Physikalische Form Klumpen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-103.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol.
Formelmasse 287.54 (161.43 Anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number033399.22,033399.A4,033399.36
Chargennummer62500327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number033399.22,033399.A4,033399.36
Chargennummer62500321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number033399.22,033399.A4,033399.36
Chargennummer62500324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number033399.22,033399.A4,033399.36
Chargennummer62500323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog Number033399.22,033399.A4,033399.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate heptahydrate, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulphate heptahydrate, zinc sulphate
Name des Produkts
Zinksulfat-Heptahydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals >