Learn More
Zinkkugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375938
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkkugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375938
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11375938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010440.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Aussehen Gray shot
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 10 mm (0.4 Zoll) Durchmesser X 2 mm (0.08 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR22L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2025 Catalog Number010440.22,010440.A3,010440.36
ChargennummerQ02L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010440.22,010440.A3,010440.36
ChargennummerR13L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010440.22,010440.A3,010440.36
ChargennummerR13L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog Number010440.A3,010440.36
ChargennummerT18K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number010440.22,010440.A3,010440.36
Name des Produkts
Zinkkugel, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >