Learn More
Zinkpulver, -140+325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364657
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkpulver, -140+325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364657
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11364657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039694.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -140+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dampfdruck 1 hPa (1mmHg)
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW09K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number039694.36,039694.22
ChargennummerW09K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number039694.36,039694.22
ChargennummerF21Q29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039694.36,039694.22
ChargennummerD10R033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039694.36,039694.22
ChargennummerH20L51 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039694.36,039694.22
Name des Produkts
Zinkpulver, -140+325 Mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >