Learn More
Zink2-Ethylhexanoat, ≈80 % in Lösungsbenzin (17–19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351.792 g/mol
43.75 CHF - 543.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 136-53-8
Summenformel C16H30O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 351.792
MDL-Nummer MFCD00053316
InChI-Schlüssel IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
IUPAC-Name Zink; 2-Ethylhexanoat
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368378
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.22
100 g
43.75 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11420231
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.36
500 g
134.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11430231
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039561.0E
2500 g
543.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is applied as a catalyst for condensation-cure silicones and as a vulcanization activator in industries. It is also employed in PVC heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. They are used as catalysts in paints and coatings, in polyurethanes, greases, and as wetting agents for pigments. Also used in the formulation of lubricants and greases, as hardener for epoxy resins, to make rubber and plastic products, and for refining crude oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zink2-Ethylhexanoat, ≈80 % in Lösungsbenzin (17–19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals