Learn More
Zink2-Ethylhexanoat, ≈80 % in Lösungsbenzin (17–19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368378
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink2-Ethylhexanoat, ≈80 % in Lösungsbenzin (17–19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368378
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11368378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039561.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 136-53-8 | C16H30O4Zn | 351.792 g/mol
It is applied as a catalyst for condensation-cure silicones and as a vulcanization activator in industries. It is also employed in PVC heat stabilizer, polyurethane catalyst and lubricant additive. They are used as catalysts in paints and coatings, in polyurethanes, greases, and as wetting agents for pigments. Also used in the formulation of lubricants and greases, as hardener for epoxy resins, to make rubber and plastic products, and for refining crude oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-53-8
Summenformel C16H30O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 351.792
MDL-Nummer MFCD00053316
InChI-Schlüssel IFNXAMCERSVZCV-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc 2-ethylhexanoate, zinc bis 2-ethylhexanoate, zinc 2-ethylhexoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt 2:1, zinc ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic, zinc 2-ethylhexanoate 100g, zinc 2+ ion bis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 61083
IUPAC-Name Zink; 2-Ethylhexanoat
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc 2-ethylhexanoate
Farbe Farblos
Dichte 1.07 g/mL
Menge 100 g
UN-Nummer UN1268
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 351.79
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP28L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number039561.22,039561.36,039561.0E
ChargennummerM11F044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number039561.22,039561.36,039561.0E
ChargennummerS04E014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039561.22,039561.36,039561.0E
ChargennummerP24D013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039561.22,039561.36,039561.0E
ChargennummerZ14G044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039561.22,039561.36,039561.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc 2-ethylhexanoate, ca 80% in mineral spirits
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc 2-ethylhexoate,Stoddard solvent
Name des Produkts
Zink2-Ethylhexanoat, ≈80 % in Lösungsbenzin (17–19 % Zn), Thermo Scientific Chemicals >