Learn More
Zink-2,4-Pentandionatmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391859
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink-2,4-Pentandionatmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391859
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11391859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012527.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14363-15-6 | C10H16O5Zn | 281.61 g/mol
Zinc Metal acetylacetonates are used as catalysts for polymerization of olefins and transesterification. It is used as a a stabilizer PVC.They are used as solvents, lubricant additives, paint drier, and pesticides. They are used in glass coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14363-15-6
Summenformel C10H16O5Zn
Molekulargewicht (g/mol) 281.61
MDL-Nummer MFCD00000035
InChI-Schlüssel BNHYOPPPENBGNL-SUKNRPLKSA-L
Synonym zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
PubChem CID 122130627
IUPAC-Name zinc(2+) (2Z)-pent-2-ene-2,4-bis(olate) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
SMILES O.[Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate
Schmelzpunkt 136°C to 138°C (decomposition)
Dichte 1.6 g/mL
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol; Slightly soluble in water
Formelmasse 281.60 (263.59 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT19J040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2023 Catalog Number012527.30,012527.18
ChargennummerS14J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number012527.30,012527,012527.18
ChargennummerU03I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number012527.30,012527.18
ChargennummerN07I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012527.30,012527.18
ChargennummerN07I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012527.30,012527.18
Name des Produkts
Zink-2,4-Pentandionatmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals >