Learn More
Zinkneodecanoat, Zn 17.9–18.2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309687
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinkneodecanoat, Zn 17.9–18.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309687
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11309687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041312.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27253-29-8
Summenformel C20H40O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 409.916
MDL-Nummer MFCD00014384
InChI-Schlüssel VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC-Name 7,7-Dimethyloctansäure; Zink
SMILES CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc neodecanoate
Farbe Braun
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 407.89
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP30I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041312.30,041312.A1,041312.A7
ChargennummerU12A043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number041312.30,041312.A1,041312.A7
ChargennummerW15C007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number041312.30,041312.A1,041312.A7
ChargennummerN24D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number041312.30,041312.A1,041312.A7
ChargennummerN01C040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number041312.30,041312.A1,041312.A7
Name des Produkts
Zinkneodecanoat, Zn 17.9–18.2 %, Thermo Scientific Chemicals >