Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Sicherheitsschuhe
Ein mittelhoher Stiefel mit wasserabweisenden, geölten Nubukledern, Innenschutz durch Stahlkappe und einem außergewöhnlich festen Griff selbst auf nassen und fettigen Oberflächen. Der Zandvoort wurde hauptsächlich für Metallarbeiter entwickelt und wird in Outdoor-Berufen eingesetzt, in denen ein starker, sicherer und bequemer Schuh unerlässlich ist.
193.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Zandvoort |
Auskleidungsmaterial | Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |
Material | Geöltes Nubuk |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15918691
|
Emma Safety Footwear
MM53884637 |
37 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928691
|
Emma Safety Footwear
MM53884638 |
38 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938691
|
Emma Safety Footwear
MM53884639 |
39 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948691
|
Emma Safety Footwear
MM53884640 |
40 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958691
|
Emma Safety Footwear
MM53884641 |
41 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968691
|
Emma Safety Footwear
MM53884642 |
42 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978691
|
Emma Safety Footwear
MM53884643 |
43 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988691
|
Emma Safety Footwear
MM53884646 |
46 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998691
|
Emma Safety Footwear
MM53884647 |
47 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908701
|
Emma Safety Footwear
MM53884648 |
48 |
193.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Zandvoort | |
Geöltes Nubuk |
Braun | |
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |