Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Sicherheitsschuhe
Ein mittelhoher Stiefel mit wasserabweisenden, geölten Nubukledern, Innenschutz durch Stahlkappe und einem außergewöhnlich festen Griff selbst auf nassen und fettigen Oberflächen. Der Zandvoort wurde hauptsächlich für Metallarbeiter entwickelt und wird in Outdoor-Berufen eingesetzt, in denen ein starker, sicherer und bequemer Schuh unerlässlich ist.
Marke:  Emma Safety Footwear MM53884640
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15948691
  • 193.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuk-Konstruktion
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Zandvoort
Geöltes Nubuk
Braun
Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder
40
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Zandvoort Sicherheitsschuhe > Größe: 40