Learn More
Yttriumstücke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
156.00 CHF - 538.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-65-5 |
---|---|
Summenformel | Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011468 |
InChI-Schlüssel | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element |
PubChem CID | 23993 |
ChEBI | CHEBI:33331 |
IUPAC-Name | Yttrium |
SMILES | [Y] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000615.09 |
10 g | Unter Argon |
156.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11336597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000615.18 |
50 g | Glasflasche; Ampulliert unter Argonatmosphäre |
538.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-65-5 | |
88.91 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
23993 | |
Yttrium |
Y | |
MFCD00011468 | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
CHEBI:33331 | |
[Y] |
Spezifikation
Yttrium | |
7440-65-5 | |
4.47g/cm3 | |
Y | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
[Y] | |
88.91 | |
CHEBI:33331 | |
Stückchen |
Rare Earth Oxides Content | |
Gray pieces | |
99.90% | |
MFCD00011468 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
Yttrium | |
23993 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-174-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen