Learn More
Yttrium(III)-trifluoracetat-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
77.20 CHF - 217.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 304851-95-4 |
---|---|
Summenformel | C6F9O6Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 427.95 |
MDL-Nummer | MFCD05663780 MFCD00192577 |
InChI-Schlüssel | NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | yttrium trifluoroacetate |
PubChem CID | 22836421 |
IUPAC-Name | 2,2,2-Trifluoressigsäure; Yttrium; Hydrat |
SMILES | [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11485380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044597.09 |
10 g |
77.20 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11495380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044597.18 |
50 g |
217.57 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
304851-95-4 | |
427.95 | |
NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K | |
22836421 | |
[Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
C6F9O6Y | |
MFCD05663780 MFCD00192577 | |
yttrium trifluoroacetate | |
2,2,2-Trifluoressigsäure; Yttrium; Hydrat |
Spezifikation
Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate | |
Kristallin | |
C6F9O6Y | |
yttrium trifluoroacetate | |
NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K | |
2,2,2-Trifluoressigsäure; Yttrium; Hydrat | |
22836421 | |
99.9% |
304851-95-4 | |
(REO) | |
MFCD05663780 MFCD00192577 | |
Insoluble in water. | |
[Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F | |
427.95 | |
427.95 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen