Learn More
Yttrium(III)-trifluoracetat-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485380
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-trifluoracetat-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485380
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11485380
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044597.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304851-95-4
Summenformel C6F9O6Y
Molekulargewicht (g/mol) 427.95
MDL-Nummer MFCD05663780 MFCD00192577
InChI-Schlüssel NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium trifluoroacetate
PubChem CID 22836421
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoressigsäure; Yttrium; Hydrat
SMILES [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 427.95 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Name des Produkts
Yttrium(III)-trifluoracetat-Hydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >