Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
174.00 CHF - 1490.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11310108
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042864.09
10 g
174.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11300108
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042864.18
50 g
521.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11320108
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042864.30
250 g
1490.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1314-36-9
225.81
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
O3Y2
MFCD00011473
Diyttrium(3+) Trioxidandiid
Spezifikation
Yttrium(III) oxide
1314-36-9
99.9999% (REO)
MFCD00011473
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
225.81
5.01 g/mL
2410°C
Pulver
O3Y2
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Diyttrium(3+) Trioxidandiid
225.81
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-oxid, 99.9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™