Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11310108
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-oxid, 99.9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11310108
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11310108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042864.09
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide
Schmelzpunkt 2410°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (REO)
Formelmasse 225.81
Dichte 5.01 g/mL
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Yttrium(III)-oxid, 99.9999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >