Learn More
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13494-98-9 | H12N3O15Y | 383.008 g/mol
39.00 CHF - 558.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-98-9
Summenformel H12N3O15Y
Molekulargewicht (g/mol) 383.008
MDL-Nummer MFCD00149940
InChI-Schlüssel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012898.06
5 g
39.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11317637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012898.14
25 g
55.95 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11337637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012898.22
100 g
157.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15426005
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012898.59
5 x 100 g
558.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a reagent, in optics, ceramics, glass and electronics. It is used in superconducting materials. It has been reported as a reusable catalyst in Bignelli reaction for the synthesis of heterocycles such as pyrimidin-2-ones. It is a powerful catalyst for the synthesis of some supramolecules such as calix[4]resorcinarenes, 1,8-dioxooctahydroxanthenes, 2-amino-4H-chromenes, and several other organic condensation products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
Gehäuse H302-H319
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-802-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals