Learn More
Yttrium(III)-hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
51.55 CHF - 176.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 18911-76-7 |
---|---|
Summenformel | C15H3F18O6Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 710.06 |
MDL-Nummer | MFCD00064764 |
InChI-Schlüssel | AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium |
PubChem CID | 50930692 |
SMILES | [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014717.03 |
1 g |
51.55 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014717.06 |
5 g |
176.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
18911-76-7 | |
710.06 | |
AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N | |
50930692 |
C15H3F18O6Y | |
MFCD00064764 | |
yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium | |
[Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F |
Spezifikation
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate | |
18911-76-7 | |
C15H3F18O6Y | |
yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium | |
[Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F | |
710.06 | |
710.1 |
166°C to 170°C | |
Kristallin | |
MFCD00064764 | |
AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N | |
(Z)-1,1,1,5,5,5-Hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on; Yttrium | |
50930692 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen