Learn More
Yttrium(III)-hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347028
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347028
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11347028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014717.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18911-76-7 | C15H3F18O6Y | 710.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18911-76-7
Summenformel C15H3F18O6Y
Molekulargewicht (g/mol) 710.06
MDL-Nummer MFCD00064764
InChI-Schlüssel AJVDSGQQIVVYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium hexafluoroacetylacetonate, z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one; yttrium
PubChem CID 50930692
SMILES [Y+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
IUPAC-Name (Z)-1,1,1,5,5,5-Hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on; Yttrium
Formelmasse 710.1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS28I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Catalog Number014717.06,014717.03
ChargennummerB06S047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014717.06,014717.03
ChargennummerG24K04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014717.06,014717.03
ChargennummerW23A010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number014717.06,014717.03
ChargennummerU03D062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number014717.06,014717.03
Name des Produkts
Yttrium(III)-hexafluoro-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals >