Learn More
Yttrium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-92-9
148.00 CHF - 1598.67 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035743.09 |
10 g |
148.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035743.18 |
50 g |
523.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035743.30 |
250 g |
1598.67 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10361-92-9 | |
MFCD00011470 |
Spezifikation
Yttrium(III) chloride | |
Ultra dry | |
Weiß bis gelb | |
(REO) | |
MFCD00011470 | |
Soluble in water,ethanol and pyridine. | |
99.99% | |
Ampulle | |
2.67 g/mL |
721°C | |
10361-92-9 | |
Pulver | |
YCl3 | |
14,10107 | |
195.26 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen