Learn More
Yttrium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10361-92-9 | Cl3Y
140.00 CHF - 1597.73 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10361-92-9 |
---|---|
Summenformel | Cl3Y |
MDL-Nummer | MFCD00011470 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018682.09 |
10 g |
140.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018682.18 |
50 g |
543.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018682.30 |
250 g |
1597.73 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10361-92-9 | |
Cl3Y | |
MFCD00011470 |
Spezifikation
Yttrium(III) Chloride | |
Rare Earth Oxides Content | |
99.9% | |
MFCD00011470 | |
195.26 | |
2.67 |
721°C | |
10361-92-9 | |
Cl3Y | |
Soluble in water,ethanol and pyridine. | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen