Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
155.00 CHF - 553.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013157.14
25 g
155.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11342258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013157.22
100 g
553.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 209-119-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals