Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352258
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352258
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11352258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013157.14
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 357.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number013157.22,013157.14
Chargennummer10250628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number013157.22,013157.14
ChargennummerX28H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013157.22,013157.14
ChargennummerD16M15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013157.22,013157.14
ChargennummerK13U044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013157.22,013157.14
Name des Produkts
Yttrium(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >