Learn More
Yttrium-Aluminiumoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Kann als Sputter-Target zur Vorbereitung von Magnetblasenspeichern verwendet werden
140.00 CHF - 433.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12005-21-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00213958 |
Synonym | Yttrium aluminum garnet; YAG |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11363298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036241.14 |
25 g |
140.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036241.22 |
100 g |
433.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Can be used as a sputtering target to prepare bubble memory devices.Yttrium aluminum oxide finds application in ceramic, glass and optics due to its thermal stability and insolubility. It is used in the preparation of sputtering bonded targets in chemical processes viz. chemical vapor deposition, atomic thermal and electron beam evaporation. It is also used in solar, water treatment and fuel cell. Further, it is used as coloring and adhesive agents in enamels manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12005-21-9 | |
MFCD00213958 | |
Yttrium aluminum garnet; YAG |
Spezifikation
Yttrium aluminum oxide | |
12005-21-9 | |
(Metallbasis) | |
Yttrium aluminum garnet; YAG | |
593.62 | |
1.833 |
1760°C | |
Verschmolzener Klumpen | |
MFCD00213958 | |
Insoluble in water. | |
99.99% | |
4.65 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-465-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen