Learn More
Yttrium-Aluminiumoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363298
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium-Aluminiumoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363298
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11363298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036241.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kann als Sputter-Target zur Vorbereitung von Magnetblasenspeichern verwendet werden
Can be used as a sputtering target to prepare bubble memory devices.Yttrium aluminum oxide finds application in ceramic, glass and optics due to its thermal stability and insolubility. It is used in the preparation of sputtering bonded targets in chemical processes viz. chemical vapor deposition, atomic thermal and electron beam evaporation. It is also used in solar, water treatment and fuel cell. Further, it is used as coloring and adhesive agents in enamels manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12005-21-9
MDL-Nummer MFCD00213958
Synonym Yttrium aluminum garnet; YAG
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium aluminum oxide
Schmelzpunkt 1760°C
Physikalische Form Verschmolzener Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 593.62
Reinheit (%) 99.99%
Brechungsindex 1.833
Dichte 4.65 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA16Z005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number036241.14,036241.22
ChargennummerI18U030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036241.14,036241.22
ChargennummerD24S038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036241.14,036241.22
ChargennummerC20R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036241.14,036241.22
ChargennummerP31B053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number036241.14,036241.22
Name des Produkts
Yttrium-Aluminiumoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >