Learn More
Ytterbium-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346547
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346547
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11346547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000407.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt in luftstabiler Poly-Flasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium ingot
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ03F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number000407.14,000407.06
ChargennummerB13T041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000407.14,000407.06
ChargennummerE08Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000407.14,000407.06
ChargennummerC11T051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000407.14,000407.06
ChargennummerI14S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000407.14,000407.06
Name des Produkts
Ytterbium-Barren, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >